Potassium-2-formylphenyltrifluoroborate ≥98.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
Warning
TCIAP1812-1GEA 0 CNY
TCIAP1812-1G
Potassium-2-formylphenyltrifluoroborate ≥98.0% (通过滴定分析)
Potassium-2-formylphenyltrifluoroborate
分子式: C₇H₅BF₃KO
分子量: 212,02 g/mol
MDL编号: MFCD02093979
CAS号: 192863-39-1
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/31/09/28993109.jpg
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 219.0 to 225.0 deg-C