3-甲酰苯甲酸甲酯 98%
供应商: Thermo Scientific
Warning
Synonyms: 3-甲醛苯甲酸甲酯
ACRO368050050EA 0 CNY
ACRO368050050 ACRO368050010 ACRO368050250
3-甲酰苯甲酸甲酯 98%
3-甲酰苯甲酸甲酯
分子式: C₉H₈O₃
分子量: 164,1600 g/mol
溶点: 48…55 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00189379
CAS号: 52178-50-4
现在订购
产品技术规格
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 48 to 55 °C
GC ≥97.5 %