4-(Dibutylamino)salicylaldehyde ≥96.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
Warning
TCIAD3260-5GEA 0 CNY
TCIAD3260-5G
4-(Dibutylamino)salicylaldehyde ≥96.0% (通过GC)
4-(Dibutylamino)salicylaldehyde
分子式: C₁₅H₂₃NO₂
存储条件: Freezer
CAS号: 57771-09-2
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/02/45/28980245.jpg
现在订购
产品技术规格
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %