2-Chloro-5-iodobenzonitrile ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
Danger
TCIAC2212-5GEA 1350 CNY
TCIAC2212-5G TCIAC2212-1G
2-Chloro-5-iodobenzonitrile ≥98.0% (通过GC)
2-Chloro-5-iodobenzonitrile
分子式: C₇H₃ClIN
MDL编号: MFCD00672973
CAS号: 289039-29-8
UN号: 3439
ADR: 6.1,III
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/92/28/28939228.jpg
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 115.0 to 119.0 deg-C