5-甲氧基水杨酸甲酯 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
Warning
Synonyms: 2-羟基-5-甲氧基苯甲酸甲酯
TCIAM2127-5GEA 500 CNY
TCIAM2127-5G TCIAM2127-25G
5-甲氧基水杨酸甲酯 ≥98.0% (通过GC)
5-甲氧基水杨酸甲酯
分子式: C₉H₁₀O₄
沸点: 240°C
MDL编号: MFCD00017185
CAS号: 2905-82-0
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/80/90/28988090.jpg
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %