4,5-Dimethoxy-2-fluorobenzonitrile ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
Danger
TCIAF0641-5GEA 0 CNY
TCIAF0641-5G TCIAF0641-1G
4,5-Dimethoxy-2-fluorobenzonitrile ≥98.0% (通过GC)
4,5-Dimethoxy-2-fluorobenzonitrile
分子式: C₉H₈FNO₂
分子量: 181,1637 g/mol
MDL编号: MFCD00143236
CAS号: 119396-88-2
UN号: 3439
ADR: 6.1,III
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/91/89/28969189.jpg
现在订购
产品技术规格
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 141.0 to 145.0 deg-C