2-Fluorophenylsulphur pentafluoride ≥97.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
Warning
TCIAF0823-1GEA 0 CNY
TCIAF0823-1G
2-Fluorophenylsulphur pentafluoride ≥97.0% (通过GC)
2-Fluorophenylsulphur pentafluoride
分子式: C₆H₄F₆S
沸点: 94°C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD18909664
CAS号: 864230-02-4
UN号: 1993
ADR: 3,III
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/93/62/28969362.jpg
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %