4-Fluorophenylsulphur pentafluoride ≥95.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
Warning
TCIAF0824-1GEA 715 CNY
TCIAF0824-1G
4-Fluorophenylsulphur pentafluoride ≥95.0% (通过GC)
4-Fluorophenylsulphur pentafluoride
分子式: C₆H₄F₆S
沸点: 103°C
闪点: 48°C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD16817601
CAS号: 1063625-86-4
UN号: 1993
ADR: 3,III
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/93/63/28969363.jpg
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %