3-Methoxy-N,N-dimethylaniline ≥97.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
TCIAD1288-5MLEA
0
CNY
TCIAD1288-5ML
TCIAD1288-25ML
3-Methoxy-N,N-dimethylaniline ≥97.0% (通过GC,滴定分析)
3-Methoxy-N,N-dimethylaniline
分子式:
C₉H₁₃NO 分子量: 151,21 g/mol 沸点: 123°C |
MDL编号:
MFCD00051779 CAS号: 15799-79-8 ADR: 6.1,III |
产品技术规格
Appearance | White to Yellow to Green clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 97.0 % |