4-Nitrophenylsulphur pentafluoride ≥96.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
Danger
TCIAN0743-1GEA 0 CNY
TCIAN0743-1G TCIAN0743-5G
4-Nitrophenylsulphur pentafluoride ≥96.0% (通过GC)
4-Nitrophenylsulphur pentafluoride
分子式: C₆H₄F₅NO₂S
分子量: 249,16 g/mol
沸点: 77°C
MDL编号: MFCD00221619
CAS号: 2613-27-6
EINECS: 447-610-7
UN号: 2811
ADR: 6.1,III
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/99/57/28989957.jpg
现在订购
产品技术规格
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Melting point 37.0 to 41.0 deg-C