4-(甲硫基)苯硫醇 ≥97.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
Warning
Synonyms: 4-甲基硫代硫代苯酚4-甲硫基苯硫酚
TCIAM1823-5GEA 0 CNY
TCIAM1823-5G
4-(甲硫基)苯硫醇 ≥97.0% (通过滴定分析)
4-(甲硫基)苯硫醇
分子式: C₇H₈S₂
分子量: 156,27 g/mol
沸点: 117°C
MDL编号: MFCD00082770
CAS号: 1122-97-0
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/62/18/28976218.jpg
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Iodometric Titration) min. 97.0 %