对二甲氧苯偶姻 95%
供应商: Thermo Scientific
Synonyms: 烷异英茴香偶姻
ACRO104841000EA 0 CNY
ACRO104841000 ACRO104840250
对二甲氧苯偶姻 95%
对二甲氧苯偶姻
分子式: C₁₆H₁₆O₄
分子量: 272,30 g/mol
溶点: 109…114 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00008411
CAS号: 119-52-8
EINECS: 204-330-8
现在订购
产品技术规格
Appearance White to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 108 to 115 °C
HPLC ≥94.0 %