对二甲氧苯偶姻 ≥97.0% (通过HPLC)
供应商: TCI EUROPE
Synonyms: 烷异英茴香偶姻
TCIAA1010-25GEA 0 CNY
TCIAA1010-100G TCIAA1010-25G
对二甲氧苯偶姻 ≥97.0% (通过HPLC)
对二甲氧苯偶姻
分子式: C₁₆H₁₆O₄
分子量: 272,30 g/mol
MDL编号: MFCD00008411
CAS号: 119-52-8
EINECS: 204-330-8
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/87/59/28928759.jpg
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Melting point 110.0 to 113.0 deg-C
Solubility in hot Methanol very faint turbidity