1-苯并噻酚-2-羧醛 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
Synonyms:
苯并噻吩-2-甲醛
TCIAB3777-5GEA
1050
CNY
TCIAB3777-5G
1-苯并噻酚-2-羧醛 ≥98.0% (通过GC)
1-苯并噻酚-2-羧醛
分子式:
C₉H₆OS 分子量: 162,21 g/mol 沸点: 136°C |
MDL编号:
MFCD01075041 CAS号: 3541-37-5 |
![]() |
产品技术规格
Appearance | White to Orange to Green powder to lump |
Purity (GC) | min. 98.0 % |