1-Benzyl-1-phenylhydrazine ≥98.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
Warning
TCIAB1157-10GEA 1050 CNY
TCIAB1157-10G
1-Benzyl-1-phenylhydrazine ≥98.0% (通过滴定分析)
1-Benzyl-1-phenylhydrazine
分子式: C₁₃H₁₄N₂
沸点: 218°C
EINECS: 210-377-5
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/30/00/28933000.jpg
现在订购
产品技术规格
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %