Fmoc-Gly-OH ≥98.0% (通过HPLC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
Synonyms:
Fmoc-甘氨酸
TCIAF0293-5GEA
0
CNY
TCIAF0293-5G
TCIAF0293-25G
Fmoc-Gly-OH ≥98.0% (通过HPLC,滴定分析)
Fmoc-Gly-OH
分子式:
C₁₇H₁₅NO₄ 分子量: 297,3 g/mol |
MDL编号:
MFCD00037140 CAS号: 29022-11-5 EINECS: 249-373-3 |
产品技术规格
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 175.0 to 178.0 deg-C |
Solubility in Methanol | almost transparency |