4,7-二溴苯并[c]-1,2,5-噻二唑 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
TCIAD3842-1GEA 0 CNY
TCIAD3842-1G TCIAD3842-25G TCIAD3842-5G
4,7-二溴苯并[c]-1,2,5-噻二唑 ≥98.0% (通过GC)
4,7-二溴苯并[c]-1,2,5-噻二唑
分子式: C₆H₂Br₂N₂S
分子量: 293,97 g/mol
MDL编号: MFCD00658844
CAS号: 15155-41-6
ADR: 6.1,III
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/57/95/28985795.jpg
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 187.0 to 191.0 deg-C