2-羟基-3-甲基苯甲醛 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
Warning
Synonyms: 3-甲基水杨醛2-羟基-3-甲基苯甲醛2,3-Cresotaldehyde
TCIAM2270-25GEA 0 CNY
TCIAM2270-25G TCIAM2270-5G
2-羟基-3-甲基苯甲醛 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
2-羟基-3-甲基苯甲醛
分子式: C₈H₈O₂
分子量: 136,1479 g/mol
沸点: 209°C
溶点: 17°C
闪点: 87°C
MDL编号: MFCD00040798
CAS号: 824-42-0
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/82/70/28988270.jpg
现在订购
产品技术规格
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %