3-乙氧基丙酸乙酯 99+% stabilised, 纯净
供应商: Thermo Scientific
|
Warning
|
ACRO269490025EA
0
CNY
ACRO269490100
ACRO269490025
ACRO269490010
3-乙氧基丙酸乙酯 99+% stabilised, 纯净
3-乙氧基丙酸乙酯
分子式:
C₇H₁₄O₃ 分子量: 146,19 g/mol 沸点: 170 °C (760 mmHg) 溶点: –75 °C 密度: 0,949 g/cm³ 闪点: 59 °C 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00051356 CAS号: 763-69-9 EINECS: 212-112-9 UN号: 3272 ADR: 3,III |
产品技术规格
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4060 to 1.4080 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.05 % |
GC | ≥99.0 % |
Color scale | ≤15 APHA |
Stabilizer | 50 to 100 ppm BHT |