3-乙氧基丙酸乙酯 ≥99.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
Warning
TCIAE0319-500MLEA 305 CNY
TCIAE0319-500ML TCIAE0319-25ML
3-乙氧基丙酸乙酯 ≥99.0% (通过GC)
3-乙氧基丙酸乙酯
分子式: C₇H₁₄O₃
分子量: 146,19 g/mol
沸点: 170°C
闪点: 49°C
MDL编号: MFCD00051356
CAS号: 763-69-9
EINECS: 212-112-9
UN号: 3272
ADR: 3,III
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/78/52/28967852.jpg
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %