3-甲氧基丙酸甲酯 ≥99.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
|
Warning
|
TCIAM0962-500MLEA
0
CNY
TCIAM0962-500ML
TCIAM0962-25ML
3-甲氧基丙酸甲酯 ≥99.0% (通过GC)
3-甲氧基丙酸甲酯
分子式:
C₅H₁₀O₃ 分子量: 118,1311 g/mol 沸点: 144°C 闪点: 47°C |
MDL编号:
MFCD00059085 CAS号: 3852-09-3 EINECS: 223-358-1 UN号: 3272 ADR: 3,III |
产品技术规格
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |