邻苯二甲酸二异丙酯 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
Warning
TCIAP0301-500MLEA 0 CNY
TCIAP0301-500ML TCIAP0301-25ML
邻苯二甲酸二异丙酯 ≥98.0% (通过GC)
邻苯二甲酸二异丙酯
分子式: C₁₄H₁₈O₄
分子量: 250,2903 g/mol
MDL编号: MFCD00053717
CAS号: 605-45-8
EINECS: 210-086-3
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/10/22/28991022.jpg
现在订购
产品技术规格
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %