3,6-Dichloropicolinic acid ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
Danger
TCIAD4117-1GEA 0 CNY
TCIAD4117-1G
3,6-Dichloropicolinic acid ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
3,6-Dichloropicolinic acid
分子式: C₆H₃Cl₂NO₂
分子量: 192,00 g/mol
MDL编号: MFCD00078655
CAS号: 1702-17-6
EINECS: 216-935-4
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/60/54/28986054.jpg
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 149.0 to 153.0 deg-C