2,4,5-Trichlorothioanisole ≥99.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
TCIAT0729-10GEA 840 CNY
TCIAT0729-10G
2,4,5-Trichlorothioanisole ≥99.0% (通过GC)
2,4,5-Trichlorothioanisole
分子式: C₇H₅Cl₃S
MDL编号: MFCD00044426
CAS号: 4163-78-4
EINECS: 224-009-6
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/48/78/28994878.jpg
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 60.0 to 62.0 deg-C