2-氟-6-甲基苯胺 ≥98.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
Warning
TCIAF0817-1GEA 255 CNY
TCIAF0817-1G TCIAF0817-5G
2-氟-6-甲基苯胺 ≥98.0% (通过滴定分析)
2-氟-6-甲基苯胺
分子式: C₇H₈FN
沸点: 89°C
闪点: 77°C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD06658252
CAS号: 443-89-0
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/93/56/28969356.jpg
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %