3-乙氧基苯硫酚 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
Warning
TCIAE0701-5GEA 0 CNY
TCIAE0701-5G TCIAE0701-1G
3-乙氧基苯硫酚 ≥98.0% (通过GC)
3-乙氧基苯硫酚
分子式: C₈H₁₀OS
沸点: 239°C
MDL编号: MFCD03094660
CAS号: 86704-82-7
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/81/22/28968122.jpg
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %