3-Methoxy-4-methylbenzonitrile ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
|
Danger
|
TCIAM1977-1GEA
0
CNY
TCIAM1977-1G
TCIAM1977-5G
3-Methoxy-4-methylbenzonitrile ≥98.0% (通过GC)
3-Methoxy-4-methylbenzonitrile
分子式:
C₉H₉NO 分子量: 147,1739 g/mol |
UN号:
3439 ADR: 6.1,III |
产品技术规格
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 52.0 to 56.0 deg-C |