3,3-二甲氧基丙酸甲酯 99%
供应商: Thermo Scientific
|
Warning
|
ACRO264340050EA
0
CNY
ACRO264340050
ACRO264340250
3,3-二甲氧基丙酸甲酯 99%
3,3-二甲氧基丙酸甲酯
分子式:
C₆H₁₂O₄ 分子量: 148,16 g/mol 沸点: 166 °C (760 mmHg) 密度: 1,06 g/cm³ 闪点: 65 °C 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00010650 CAS号: 7424-91-1 EINECS: 231-055-0 |
产品技术规格
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4090 to 1.4110 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |