3,3-二甲氧基丙酸甲酯 99%
供应商: Thermo Scientific
Warning
ACRO264340050EA 0 CNY
ACRO264340050 ACRO264340250
3,3-二甲氧基丙酸甲酯 99%
3,3-二甲氧基丙酸甲酯
分子式: C₆H₁₂O₄
分子量: 148,16 g/mol
沸点: 166 °C (760 mmHg)
密度: 1,06 g/cm³
闪点: 65 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00010650
CAS号: 7424-91-1
EINECS: 231-055-0
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4090 to 1.4110 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %