乙基二苯基膦 ≥97.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
Warning
Synonyms: 乙二苯膦
TCIAE0519-5GEA 0 CNY
TCIAE0519-5G
乙基二苯基膦 ≥97.0% (通过GC)
乙基二苯基膦
分子式: C₁₄H₁₅P
分子量: 214,24 g/mol
沸点: 157°C
MDL编号: MFCD00015170
CAS号: 607-01-2
ADR: 6.1,III
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/80/30/28968030.jpg
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %