3-乙氧基水杨醛 ≥97.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
Warning
TCIAE0253-25GEA 0 CNY
TCIAE0253-25G
3-乙氧基水杨醛 ≥97.0% (通过GC)
3-乙氧基水杨醛
分子式: C₉H₁₀O₃
分子量: 166,18 g/mol
沸点: 264°C
MDL编号: MFCD00003323
CAS号: 492-88-6
EINECS: 207-765-1
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/78/07/28967807.jpg
现在订购
产品技术规格
Appearance Light yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %
Melting point 63.0 to 67.0 deg-C