3,5,6-Trichlorosalicylic acid ≥97.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
|
Warning
|
TCIAT1406-500GEA
0
CNY
TCIAT1406-500G
TCIAT1406-25G
3,5,6-Trichlorosalicylic acid ≥97.0% (通过GC,滴定分析)
3,5,6-Trichlorosalicylic acid
分子式:
C₇H₃Cl₃O₃ 分子量: 241,46 g/mol |
MDL编号:
MFCD00075245 CAS号: 40932-60-3 EINECS: 255-144-9 |
产品技术规格
Appearance | White to Gray to Red powder to crystal |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 97.0 % |
Solubility in hot Methanol | almost transparency |