2-Chloro-4-fluoro-5-nitrobenzoic acid ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
Warning
TCIAC2446-5GEA 0 CNY
TCIAC2446-5G TCIAC2446-25G
2-Chloro-4-fluoro-5-nitrobenzoic acid ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
2-Chloro-4-fluoro-5-nitrobenzoic acid
分子式: C₇H₃ClFNO
分子量: 219,55 g/mol
MDL编号: MFCD04115715
CAS号: 114776-15-7
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/94/54/28939454.jpg
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 152.0 to 156.0 deg-C