苄基氯甲基醚 ≥90.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
Danger
Synonyms: 甲基氯苄(氯甲氧基甲基)苯
TCIAB1207-25GEA 480 CNY
TCIAB1207-100G TCIAB1207-25G TCIAB1207-500G
苄基氯甲基醚 ≥90.0% (通过GC)
苄基氯甲基醚
分子式: C₈H₉ClO
分子量: 156,61
沸点: 56°C
闪点: 91°C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00000886
CAS号: 3587-60-8
UN号: 2810
ADR: 6.1,III
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/30/43/28933043.jpg
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %