2,3,5,6-四氟-4-三氟甲基苯酚 ≥97.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
Warning
TCIAT1983-5GEA 0 CNY
TCIAT1983-5G
2,3,5,6-四氟-4-三氟甲基苯酚 ≥97.0% (通过GC)
2,3,5,6-四氟-4-三氟甲基苯酚
分子式: C₇HF₇O
MDL编号: MFCD00155984
CAS号: 2787-79-3
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/59/28/28995928.jpg
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 97.0 %