4-硝基-1H-吡唑 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
|
Warning
|
TCIAN0862-25GEA
900
CNY
TCIAN0862-25G
TCIAN0862-5G
4-硝基-1H-吡唑 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
4-硝基-1H-吡唑
分子式:
C₃H₃N₃O₂ 分子量: 113,0800 g/mol 沸点: 323°C |
MDL编号:
MFCD00159626 CAS号: 2075-46-9 |
![]() |
产品技术规格
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 160.0 to 164.0 deg-C |