3-Amino-5-tert-butyl-1H-pyrazole ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
Warning
TCIAA2101-1GEA 360 CNY
TCIAA2101-1G
3-Amino-5-tert-butyl-1H-pyrazole ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
3-Amino-5-tert-butyl-1H-pyrazole
分子式: C₇H₁₃N₃
分子量: 139,20
MDL编号: MFCD00067987
CAS号: 82560-12-1
EINECS: 450-360-1
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/02/58/28930258.jpg
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Brown powder to crystalline
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 76.0 to 80.0 deg-C