2,6-Dinitro-4-methylanisole ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
Danger
TCIAM1842-5GEA 600 CNY
TCIAM1842-5G
2,6-Dinitro-4-methylanisole ≥98.0% (通过GC)
2,6-Dinitro-4-methylanisole
分子式: C₈H₈N₂O₅
MDL编号: MFCD00192097
CAS号: 29455-11-6
UN号: 2930
ADR: 6.1,II
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/62/51/28976251.jpg
现在订购
产品技术规格
Appearance Light yellow to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 122.0 to 126.0 deg-C