3',4',5-Trichlorosalicylanilide ≥98.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
TCIAT0668-10GEA 2150 CNY
TCIAT0668-10G
3',4',5-Trichlorosalicylanilide ≥98.0% (通过滴定分析)
3',4',5-Trichlorosalicylanilide
分子式: C₁₃H₈Cl₃NO₂
MDL编号: MFCD00059622
CAS号: 642-84-2
EINECS: 211-391-4
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/48/37/28994837.jpg
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %