1-苄基-4-羟基哌啶 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
|
Warning
|
Synonyms:
1-苄基-4-哌啶醇
TCIAB2252-5GEA
0
CNY
TCIAB2252-5G
TCIAB2252-25G
1-苄基-4-羟基哌啶 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
1-苄基-4-羟基哌啶
分子式:
C₁₂H₁₇NO 分子量: 191,27 g/mol |
MDL编号:
MFCD00006503 CAS号: 4727-72-4 EINECS: 225-226-9 |
![]() |
产品技术规格
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |