3-氯-2,5-二甲基吡嗪 ≥95.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
TCIAC2040-5GEA 0 CNY
TCIAC2040-5G
3-氯-2,5-二甲基吡嗪 ≥95.0% (通过GC)
3-氯-2,5-二甲基吡嗪
分子式: C₆H₇ClN₂
分子量: 142,5900 g/mol
沸点: 114°C
闪点: 83°C
MDL编号: MFCD00006143
CAS号: 95-89-6
EINECS: 202-463-6
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/91/03/28939103.jpg
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %