环丙磺酰氯 ≥97.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
Danger
TCIAC2187-5GEA 0 CNY
TCIAC2187-1G TCIAC2187-5G
环丙磺酰氯 ≥97.0% (通过GC,滴定分析)
环丙磺酰氯
分子式: C₃H₅ClO₂S
分子量: 140,59 g/mol
沸点: 60°C
闪点: 96°C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD01631933
CAS号: 139631-62-2
UN号: 3265
ADR: 8,II
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/92/06/28939206.jpg
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %