实验室混合器,Star-Blender™ Digital
供应商: VWR, part of Avantor
PBIB90601-AEA 0 CNY
PBIB90601-A_UK PBIB90601-A PBIB90601-A_CH
实验室混合器,Star-Blender™ Digital
均质器 实验室搅拌机
样品容量80-400ml
  • 数字显示器,可轻松设置速度和时间
  • 两片往复式桨
  • 经过抛光的AISI 304不锈钢外表面和内表面
  • 前门中有观察窗,可在均质化过程中查看袋装样品
  • 倾斜盖,带可拆卸式前门,操作和清洁更方便
可处理微生物和病原样品,不会对操作员或环境造成危害,将固体和半固体样品在密封袋中混合,消除了生物气胶的产生。