聚酯密封膜
供应商: VWR, part of Avantor
VWR®
VWRI731-0320EA 1879.33 CNY
VWRI731-0320 VWRI731-0319
聚酯密封膜
密封件 微孔板封板膜和铝箔
聚酯膜,丙烯酸胶黏剂
该款49,5 µm厚的聚酯膜能够最大程度减少蒸发,避免孔内容物溢出和交叉污染。
  • 建议操作温度−40到+120 °C
  • 有灭菌款和未灭菌款可选
  • 轻微的单通道吸管刺穿
每个膜的长×深:141,0/79,4 mm