安全眼镜,Dublin
供应商: VWR
VWR® Dublin Dublin
VWRU89187-984EA 82.4 CNY
VWRU89187-984 VWRI111-0929
安全眼镜,Dublin
眼镜
轻质眼镜,带透明聚碳酸酯镜片。
  • 防刮/防雾涂层
  • 模制护眉
  • 软鼻垫
  • 软橡胶边撑垫
重量:25,5 g
Certifications: 符合 EN 166, EN 170; VWR® EN 166 FT CE (框架); VWR® 2C-1,2 1 FT (镜片)