安全眼镜,Oslo
供应商: VWR
Oslo
VWRI111-0932EA 47.32 CNY
VWRI111-0932
安全眼镜,Oslo
眼镜
安全眼镜,带环绕透明聚碳酸酯镜片和间接通风。
  • 防刮/防雾涂层
  • 一体式侧面护罩
  • 一体式护眉
  • 可调边撑长度
重量:35 g
Certifications: 符合 EN 166, EN 170; VWR® EN 166 FT CE (框架); VWR® 2C-1,2 1 FT (镜片)