4-三氟甲硫基苄溴 ≥97.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
Danger
TCIAT2391-5GEA 0 CNY
TCIAT2391-5G TCIAT2391-1G
4-三氟甲硫基苄溴 ≥97.0% (通过GC)
4-三氟甲硫基苄溴
分子式: C₈H₆BrF₃S
分子量: 271,10 g/mol
沸点: 118°C
MDL编号: MFCD00129189
CAS号: 21101-63-3
UN号: 3261
ADR: 8,II
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/61/58/28996158.jpg
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 53.0 to 57.0 deg-C