1,4-Dioxene ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
Danger
TCIAD2287-25GEA 0 CNY
TCIAD2287-25G TCIAD2287-1G TCIAD2287-5G
1,4-Dioxene ≥98.0% (通过GC)
1,4-Dioxene
分子式: C₄H₆O₂
沸点: 94°C
闪点: 1°C
MDL编号: MFCD00082537
CAS号: 543-75-9
UN号: 1993
ADR: 3,II
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/92/18/28979218.jpg
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %