四甲基四硒富瓦烯 97%
供应商: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: TMTSF
ACRO346500500EA 0 CNY
ACRO346502500 ACRO346500500
四甲基四硒富瓦烯 97%
四甲基四硒富瓦烯
分子式: C₁₀H₁₂Se₂
溶点: 265…270 °C (dec.)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00011507
CAS号: 55259-49-9
UN号: 3283
ADR: 6.1,II
现在订购
产品技术规格
Appearance Red to violet Crystalline powder
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
NMR (1H-NMR) ≥96.0 %