乙酸酐-d6 (98.5% D) 用于NMR光谱
供应商: Thermo Scientific
|
Danger
|
ACRO174670050EA
0
CNY
ACRO174670050
乙酸酐-d6 (98.5% D) 用于NMR光谱
乙酸酐-d6
分子式:
C₄D₆O₃ 密度: 1,14 g/cm³ 闪点: 54 °C 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00044225 CAS号: 16649-49-3 EINECS: 240-697-0 UN号: 1715 ADR: 8,II |
产品技术规格
Appearance | Clear colorless Liquid |
D-Enrichment | ≥98.0 % |
Water | ≤10 % |
HPLC | ≥97.5 % |