甲基糠基二硫 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
Warning
Synonyms: 糠基甲基二硫醚
TCIAF0561-5GEA 0 CNY
TCIAF0561-5G
甲基糠基二硫 ≥98.0% (通过GC)
甲基糠基二硫
分子式: C₆H₈OS₂
分子量: 160,2571 g/mol
沸点: 61°C
闪点: 90°C
MDL编号: MFCD00012326
CAS号: 57500-00-2
EINECS: 260-773-7
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/91/24/28969124.jpg
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %